Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524588
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10190181
Marke: Thermo Scientific™ 36620010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Anwendungen mit diesen Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch.
Führen Sie Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch. Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, Abschätzen ist so überflüssig. Die Zylinder können chemisch sterilisiert werden und sind für Lebensmittel und Getränke geeignet.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
  • Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
  • Autoklavierbar (Autoklavieren beeinträchtigt die Genauigkeit)
  • Eingearbeitete Graduierungen im Siebdruck für einfaches Ablesen (nur Größen von 10 ml bis 1 l)
Bestellinformationen:
Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±0,2 mL
Artikelbeschreibung Graduierte Polypropylen-Messzylinder, 10 ml
Zertifizierung/Konformität Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 24
Kalibrierung Beinhalten/Ausgießen
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,03 in.
Umfang 0,8 ml bis 10 ml in Schritten von 0,2 ml
Durchmesser (metrisch) 26,2 mm
Graduierungen 0.2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 0.20 ml
Max. Temperatur 121 °C
Form Rund
Innendurchmesser (metrisch) 13,5 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,53 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 250 °F
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 4,34 in.
Höhe (metrisch) 110,2 mm
Typ Messzylinder
ACT Label Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.