Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierungen
Führen Sie Anwendungen mit diesen Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch.
Marke: Thermo Scientific™ 3662-1000
30.06 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch. Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, Abschätzen ist so überflüssig. Die Zylinder können chemisch sterilisiert werden und sind für Lebensmittel und Getränke geeignet.
Eigenschaften:- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
- Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
- Autoklavierbar (Autoklavieren beeinträchtigt die Genauigkeit)
- Eingearbeitete Graduierungen im Siebdruck für einfaches Ablesen (nur Größen von 10 ml bis 1 l)
Bestellinformationen:
Einzeln verpackt
Spezifikation
1000 ml | |
±6 mL | |
Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706 | |
Beinhalten/Ausgießen | |
30 ml bis 1.000 ml in Schritten von 10 ml | |
Blaue Polypropylen-Basis | |
Autoklavierbar | |
121 °C | |
62 mm | |
250 °F | |
17,7 in. | |
Messzylinder |
Polypropylen | |
Graduierter Messzylinder, PP, 1.000 ml | |
1 | |
3,15 in. | |
80 mm | |
10 ml | |
±6.0 ml | |
Rund | |
2,44 in. | |
Hexagonal | |
449,6 mm | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7335617010 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3662-1000 |
7405295010 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2022 | 3662-1000 |
7403818010 | Konformitätsbescheinigung | 28/09/2022 | 3662-1000 |
7350312010 | Konformitätsbescheinigung | 04/08/2022 | 3662-1000 |
7390447010 | Konformitätsbescheinigung | 13/05/2022 | 3662-1000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.