Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10403921
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Code produit. 10403921
Marque: Thermo Scientific™ 36620025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Führen Sie Anwendungen mit diesen Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch.
Führen Sie Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch. Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, Abschätzen ist so überflüssig. Die Zylinder können chemisch sterilisiert werden und sind für Lebensmittel und Getränke geeignet.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
  • Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
  • Autoklavierbar (Autoklavieren beeinträchtigt die Genauigkeit)
  • Eingearbeitete Graduierungen im Siebdruck für einfaches Ablesen (nur Größen von 10 ml bis 1 l)
Bestellinformationen:
Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±0,34 mL
Artikelbeschreibung Graduierte Polypropylen-Messzylinder, 25 ml
Zertifizierung/Konformität Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 18
Kalibrierung Beinhalten/Ausgießen
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,01 in.
Umfang 1,5 ml bis 25 ml in Schritten von 0,5 ml
Durchmesser (metrisch) 25,7 mm
Graduierungen 0.5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 0.34 ml
Max. Temperatur 121 °C
Form Rund
Innendurchmesser (metrisch) 18,8 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,74 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 250 °F
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 5,81 in.
Höhe (metrisch) 147,5 mm
Typ Messzylinder
ACT Label Ja
Afficher plus Afficher moins
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis