Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10579841
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 -16mm Rohre
16 -20mm Rohre
21 – 25 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10579841
Marke: Thermo Scientific™ 59300016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie können Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweck-Röhrchengestelle aus Polypropylen mit allen anderen Gestellen der gleichen Länge stapeln.
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit Handgriffen für den einfachen Transport.
Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Länge gestapelt werden.
  • Durch hohe Chemikalienbeständigkeit kompatibel mit vielen Laborchemikalien
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad—kein Aufschwimmen
Hinweis:
Diese Ständer sind NICHT autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Beschreibung Reagenzglasgestelle
Array 4 x 10
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen 24 Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material Polypropylen
Positionen 40
Form Rechteckig
Einschübe 3 Stufen
Stapelbar Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) 13 -16mm Rohre
Anzahl pro Karton 4
Anzahl pro Packung 1
Länge (metrisch) 28.5cm
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 11.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.