Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse mit Schlauchanschluss; weißes PP
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Verschluss für Flüssigkeitstransfer misst 70 mm und ist für Nalgene Mason-Dosen (Kat.- Nr. 2115) für Flüssigkeitstransfers im Labor oder beim Außeneinsatz.
Auch zur Verwendung mit 125 und 500 ml Nalgene geradwandigen Dosen (Kat.- Nr. 2116, 2117, 2118, 2119) geeignet. Dosen separat erhältlich. Zur Verwendung beim An-/Absaugen, Entleeren, Ablassen von Flüssigkeitsleitungen, Sammeln von Proben oder Umfüllen von Reagenzien. Zwei Entlüftungsanschlüsse sind an der Oberseite des Verschlusses eingeformt (nur externe, männliche Anschlüsse; keine Anschlussmöglichkeit für interne Tropfröhrchen) und bieten externe Anschlussmöglichkeiten an eine Vakuum- oder Druckpumpe mit flexiblen Schläuchen mit einem 6,3 mm Innendurchmesser (Schläuche separat erhältlich).
- 70 mm Verschlüsse passen optimal auf Nalgene Mason-Dosen sowie 125 und 250 ml geradwandige Dosen.
- Zur Verwendung bei einer breiten Palette von Flüssigkeitstransferanwendungen wie An-/Absaugen, Entleeren, Ablassen von Flüssigkeitsleitungen, Sammeln von Proben oder Umfüllen von Reagenzien.
- Externe Schlauchanschlüsse sind in den Verschluss eingeformt und somit langlebig.
- Die Schlauchanschlüsse können flexible Schläuche mit einem 6,3 mm Innendurchmesser aufnehmen. Die Schläuche sind separat erhältlich.
- Max. Unterdruck: 127 mmHg; Max. Druck: 0,137 bar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Beschreibung | 6/Cs . |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 6 |
Halsausführung | 70mm |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Verschluss |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Einmachgläser oder 125 und 250 ml-Gefäße mit geraden Seiten |
Mehr anzeigen |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.