Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PP
GREENER_CHOICE
Mit diesen kostengünstigen Messzylindern können Sie Flüssigkeiten einfach mit einfach ablesbaren, eingeprägten Graduierungen, die nicht abgehen, dispensieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 3664-0500
11.44 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10150041
  • 17.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PP-Messzylinder bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
Diese Messzylinder besitzen einen großen Ausguss für ein einfaches Dispensieren von Flüssigkeiten, sowie leicht ablesbare, permanente und somit abriebfeste Graduierungen.
  • Durchscheinend
  • Nicht benetzbar
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, was genaue Messungen ermöglicht
  • Temperaturbeständigkeit bis 135 °C (275 °F)
  • Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Robustheit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen
  • Kalibriert auf Halten/Ausgießen bei 20 °C
Informationen zum Recycling: Nalgene Wiederverwendbare Laborartikel sind so konzipiert, dass sie viele Jahre unter gewöhnlichen Laborbedingungen halten. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie ausgemustert und schließlich ersetzt werden.  Thermo Fisher Scientific fördert das Recycling von Nalgene Laborartikeln aus Polypropylen am Ende der Produktlebensdauer in Regionen, in denen Polypropylen recycelt werden kann.
Nalgene Becher und Messzylinder werden in Wellpappenkartons aus 100 % Recyclingmaterial geliefert.  Die Verpackungsbeutel bestehen aus LDPE und sind nach dem Entfernen des Etiketts leicht wiederverwertbar.   Bitte bleiben Sie im Kreislauf und recyceln Sie Ihre Kartons und Beutel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Messzylinder Economy PP 500 ml
für Inhalt
49 mm
120 °C
63,8 mm
248 °F
Rund
363,2 mm
Ja
Polypropylen
8
1,93 in.
5 ml
Rund
2,51 in.
Labore
14,3 in.
Messzylinder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421319 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/01/2025 Catalog Number3664-0500
Chargennummer1337051 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3664-0500
Chargennummer1416755 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/10/2024 Catalog Number3664-0500
Chargennummer1414605 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/10/2024 Catalog Number3664-0500
Chargennummer1409899 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/07/2024 Catalog Number3664-0500
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PP > 500 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.