Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Closure with Barbed Bulkhead Fittings, 1/2 inch
Click to view available options
0,5 Zoll (13mm)
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse mit Schlauchkupplungen zur Anpassung der meisten Nalgene Flaschen- und Ballonflaschenverschlüsse für den aseptischen Transfer von Flüssigkeiten.
- Verschlüsse der Größe 38 bis 430 mm sind für die einfache, sichere Befestigung vor Ort vorgebohrt
- Einstecktüllen auf beiden Seiten der Schlauchkupplung ermöglichen den Anschluss von Schläuchen innerhalb und außerhalb des Behälters
- Hergestellt aus weißem, autoklavierbarem Polypropylen; kann sofort vor Ort sterilisiert werden
Bestellinformation:Verschlüsse mit Schlauchkupplungen sind auch separat erhältlich (6149-0001 und 6149-0002).
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Verschlussgröße | 38 bis 430mm |
Beschreibung | Verschluss mit Schottverschraubung mit Widerhaken |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 1/2 in. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zellkulturgefäße |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 4/Cs. |
Anzahl pro Packung | 4 Pk. |
Produkttyp | Verschluss |
Menge | Case of 4 |