Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie Standard-Filterpapiere mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichtern aus Polypropylen, die über lange Hälse und äußere Rippungen verfügen, die Lufteinschlüsse verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 4250-0055
36.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10562131
  • 47.45 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Analysentrichter aus Polypropylen mit langem Stiel und Außenrippen werden mit Standard-Filterpapier verwendet.
Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
  • Körper des Trichters steht in einem Winkel von 60°; innere Rippen sind für die schnelle Filtration um 58° geneigt
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
55 mm
7mm
Ja
61mm
41mL
Polypropylen
Analytik-Trichter PP 55mm
12 Stück/Packung; 36 Stück/Karton
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.