Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin-Sicherheitsbeschriftungssystem
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Der Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Sicherheitsetikettensatz ist ideal zum Erstellen von Etiketten, die Chemikalien und deren Eigenschaften kennzeichnen.
Marke: Thermo Scientific™ 6316-1000
105.63 EUR gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Sicherheitsetikettensatz ist ideal zum Erstellen von Etiketten, die Chemikalien und deren Eigenschaften kennzeichnen.
Der Sicherheitsetikettensatz besteht aus selbstklebenden Aufklebern und Blanko-Etiketten zur individuellen Beschriftung.
Eigenschaften:- Der beiliegende Schutzüberzug schützt das Etikett vor Chemikalienkontakt
- Jedem Paket liegt umfassendes Anleitungsmaterial bei
- Gefahrensymbolaufkleber sind GHS-konform
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Individueller Sicherheitsetikettensatz | |
Etikett | |
150 | |
5 in. | |
3 in. |
Divers | |
Polyolefin | |
25 | |
127 mm | |
76.2 mm |