Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Glocken für Unterdruckkammern
Thermo Scientific Nalgene Polyetherimid-Ersatzglocken für Unterdruckkammern sind chemikalienbeständig und haben eine bernsteinfarbene Färbung.
329.00 € - 601.00 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Brim Cap |
---|---|
Farbe | Durchsichtig/braun |
Material | Polyetherimid |
Typ | Ersatz Vacuum Jars ; 2.13 gal . ( 8.3L ) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene™ Unterdruckkammer |
Benachrichtigungen:
Unterdruckkammern bei Verwendung für Vakuum-Anwendungen nicht autoklavieren. Nicht mit ungesättigten halogenierten Kohlenwasserstoffen verwenden.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10000591
|
Thermo Scientific™
DS5320-0910 |
8.3L | 222 mm | 254 mm |
329.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10719041
|
Thermo Scientific™
DS5320-1212 |
18.9L | 305 mm | 305 mm |
601.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Polyetherimid-Ersatzglocken für Unterdruckkammern sind chemikalienbeständig und haben eine bernsteinfarbene Färbung.
Leichter als Glas, hoher Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination.
- Polyetherimid
Spezifikation
Brim Cap | |
Polyetherimid | |
Nalgene™ Unterdruckkammer |
Durchsichtig/braun | |
Ersatz Vacuum Jars ; 2.13 gal . ( 8.3L ) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.