Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Glocken für Unterdruckkammern
Beskrivning
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen mit chemisch beständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatz-Vakuumglocken durch. Diese Glocken wiegen weniger als Glas und haben einen warmen bernsteinfarbenen Farbton.
- Identisch mit den in den Bestellnummern 5305-0910 und 5305-1212 enthaltenen Glocken
- Einfacher zu handhaben als Glas und zerbricht oder zersplittert nicht
- Durchsichtig
Bestellinformationen:
Nur Glocke; Platte und Dichtungen müssen gesondert bestellt werden
Specifikationer
Specifikationer
| Verschlusstyp | Brim Cap |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene™ Unterdruckkammer |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 18.9L |
| Farbe | Durchsichtig/braun |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 305 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Höhe (metrisch) | 305 mm |
| Material | Polyetherimid |
| Visa mer |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.