Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sedimentiergefäß nach Imhoff aus Polycarbonat
GREENER_CHOICE
Product Code. 10310291
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 10310291
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 10000010
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Bestimmen Sie sedimentierbare Partikel in Wasser und Abwasser und messen Sie den Sandgehalt in Brunnenwasser mit diesen Sedimentiergefäßen aus beständigem Polycarbonat mit Schraubverschluss. (Gestell separat erhältlich).
Bestimmen Sie sedimentierbare Partikel in Wasser und Abwasser und messen Sie den Sandgehalt in Brunnenwasser. Das Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Sedimentiergefäß nach Imhoff ist aus beständigem Polycarbonat gefertigt. Das Gefäß verfügt über einen Schraubverschluss aus Polypropylen. Durch den auslaufsicheren† Verschluss ist es möglich, Sedimente für die gravimetrische Analyse zu entnehmen. Außerdem ist er bei der Reinigung hilfreich. Gestaltung des Verschlusses erlaubt das Ablesen der Graduierung bis auf null.
Merkmale:
  • Dient der Bestimmung von sedimentierbaren Partikeln in Wasser und Abwasser sowie zur Messung des Sandgehalts in Brunnenwasser
  • Gestaltung des Verschlusses erlaubt das Ablesen der Graduierung bis auf null
  • Autoklavierbar/transparent/graduiert/lecksicher† bei Verwendung mit den mitgelieferten Nalgene Verschlüssen
  • Graduiert von 0 bis 1000 ml, in 0,1 ml-Schritten im Bereich von 0 bis 1 ml
  • Auslaufsicherer 13 mm-Schraubverschluss† am Boden zur Entnahme der Sedimente
Graduierungsschritte bei Sedimentiergefäßen
  • 0 bis 1ml: 0,1 ml
  • 1 bis 10 ml: 0,5 ml
  • 10 bis 20 ml: 1 ml
  • 20 bis 40 ml: 2 ml
  • 40 bis 100 ml: 10 ml
  • 100 bis 500 ml: 50 ml
  • 500 bis 1.000 ml: 100 ml
Bestellinformationen:
Zur Verwendung mit dem Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff, Bestellnr. 1001-0010 (gesondert erhältlich).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Sedimentiergefäß
Volumen (metrisch) 1000 ml
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 4
Anzahl pro Packung 1
Typ Sedimentiergefäß nach Imhoff
Höhe (angloamerikanisch) 14,5 in.
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt; b) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang standhalten, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.