Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat dienen zur Herstellung und Lagerung von Kulturmedien und können für zahlreiche Kulturmethoden eingesetzt werden.
73.75 € - 131.00 €
Spezifikation
Material Polycarbonat
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Mouth Style Enghals
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Note: Nach wiederholter Autoklavierung zeigt Polycarbonat einen gewissen Verlust an mechanischer Widerstandsfähigkeit.
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10237850
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4108-0125
125 ml 33mm
96.70 €
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10587341
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4108-0250
250mL 38mm
73.75 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10100211
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4108-0500
500mL 43mm
131.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat dienen zur Herstellung und Lagerung von Kulturmedien und können für zahlreiche Kulturmethoden eingesetzt werden.
Mehr Sicherheit beim Gebrauch in Schüttlern. Verschluss ohne Einlage schützt den Inhalt vor Verschütten und Kontamination.
  • Permanente Graduierungen ermöglichen eine einfache Bestimmung des Volumens.
  • Bruchsicheres Polycarbonat bietet mehr Sicherheit als Glas.
  • Der kontaminationsfreie, dichte Schraubverschluss aus Polypropylen schützt den Inhalt vor Verschütten und Kontamination.
  • Autoklavierbar/Transparent/Graduiert
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
Wiederverwendbar
Enghals
Flach
Autoklavierbar
Ja
Unsteril
Schraube
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.