Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat
Thermo Scientific™ Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat dienen zur Herstellung und Lagerung von Kulturmedien und können für zahlreiche Kulturmethoden eingesetzt werden.
Marke: Thermo Scientific™ 4108-0500
104.33 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Note: Nach wiederholter Autoklavierung zeigt Polycarbonat einen gewissen Verlust an mechanischer Widerstandsfähigkeit.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat dienen zur Herstellung und Lagerung von Kulturmedien und können für zahlreiche Kulturmethoden eingesetzt werden.
Mehr Sicherheit beim Gebrauch in Schüttlern. Verschluss ohne Einlage schützt den Inhalt vor Verschütten und Kontamination.
- Eingeschmolzene Graduierungen machen das Ablesen des Flüssigkeitsstands einfach
- Kontaminationsfreie, dicht abschließende, Polypropylen-Schraubverschlüsse ohne Auskleidung schützen den Inhalt
- Autoklavierbar/transparent/graduiert
Spezifikation
16 oz. | |
500mL | |
12 | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Unsteril | |
Schraube |
Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss , 500 ml | |
Polycarbonat | |
4 | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
Flach | |
43mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.