Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben, Polycarbonat
Thermo Scientific™ Nalgene Polycarbonat-Erlenmeyer-Kolben werden zur Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien und für zahlreiche Kulturverfahren verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ 4103-0250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polycarbonat-Erlenmeyer-Kolben werden zur Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien und für zahlreiche Kulturverfahren verwendet.
Durchsichtiges Material bietet gute Sicht auf den Inhalt.
- Permanente Graduierungen
- Der Kolben mit 500 ml ist die überlegene Lösung für Verbrennungsaufgaben beim Mikronachweis von Fluor.
- Halsöffnung für Stopfen in Standardgröße bemessen
- Autoklavierbar/transparent/graduiert
Spezifikation
8 oz. | |
250mL | |
12 | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Unsteril | |
Stopfen Nr. 6 |
Erlenmeyerkolben, graduiert, PC 250 ml | |
Polycarbonat | |
6 | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
Flach |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.