Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben, Polycarbonat
GREENER_CHOICE
Führen Sie viele Kultivierungsverfahren durch und lagern Sie Kulturmedien mit diesen Kolben.
Marke:  Thermo Scientific™ 4103-0125
138.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10459762
  • 141.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polycarbonat-Erlenmeyer-Kolben werden zur Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien und für zahlreiche Kulturverfahren verwendet.
Durchsichtiges Material bietet gute Sicht auf den Inhalt.
  • Permanente Graduierungen
  • Der Kolben mit 500 ml ist die überlegene Lösung für Verbrennungsaufgaben beim Mikronachweis von Fluor.
  • Halsöffnung für Stopfen in Standardgröße bemessen
  • Autoklavierbar/transparent/graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 Unzen
125 ml
24
Autoklavierbar
Ja
Unsteril
Stopfen Nr. 5
Erlenmeyerkolben, graduiert, PC 125 ml
Polycarbonat
12
Wiederverwendbar
Enghals
Flach
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.