Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Adapter für Polycarbonat-Zentrifugenflasche mit konischem Boden
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen, Kat.-Nr. 3143, 3144 und 3145 zur Verwendung mit diesem Adapter in einer Zentrifuge mit konischem Boden.
Marke: Thermo Scientific™ DS3126-0175
36.85 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen, Kat.-Nr. 3143, 3144 und 3145, für die Verwendung mit diesem Adapter in einer Zentrifuge mit konischem Boden.
Zur Verwendung mit Nalgene 3143-0175 Polypropylen-Copolymer-Zentrifugenflaschen, 3144-0175 konischen Polycarbonat-Zentrifugenflaschen und 3145-0175 konischen Polystyrol-Zentrifugenflaschen.
Spezifikation
Adapter | |
Adapter für konische Zentrifugenflaschen | |
4 |
Polycarbonat | |
Weiß |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.