Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zellkulturkolben aus Polycarbonat mit Schikanenboden
Erhöhen Sie die Effizienz beim Durchmischen mit diesen PC-Zellkulturkolben mit Schikaneboden, eine Alternative zu Glaskolben, die vergleichbare Wachstumskurven für E. coli und S. cerevisiae liefert.
Marke: Thermo Scientific™ 4110-0250
35.25 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren führt zu einem Verlust an mechanischer Festigkeit.
Beschreibung
Erhöhen Sie die Effizienz beim Durchmischen mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Zellkulturkolben aus Polycarbonat mit Schikanenboden, eine Alternative zu Glaskolben, die vergleichbare Wachstumskurven für E. coli und S. cerevisiae liefert.
- Polycarbonat ist bruchfest und transparent – einfach abzulesende Graduierungen helfen beim Bestimmen des Flüssigkeitsstands.
- Der Schikaneboden verbessert die Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und den Gasaustausch.
- Die Kolben eignen sich ausgezeichnet für zahlreiche Laboranwendungen, einschließlich Fermentation, Zellkulturwachstum und Zellernte sowie allgemeine technische Verfahren.
- 500 und 100 ml-Größen eignen sich sowohl für 38 mm-Standard-Edelstahlverschlüsse als auch für Kunststoffverschlüsse.
- Die Kolben sind autoklavierbar.
Spezifikation
8,45 oz. | |
250 ml | |
12 | |
Autoklavierbar | |
Mit Schikanen |
Kolben mit Schikanen PC 250 ml | |
Polycarbonat | |
4 | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.