Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen
Description
Mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylindern mit PMP-Graduierungen erfüllen Sie die Genauigkeitsanforderungen gemäß ASTM Klasse B, E1272 und CFR21, Teil 177.1520. Alle Größen haben einen großen Ausguss und eingearbeitete Graduierungen, die nicht abnutzen, sowie einen großen blauen Standfuß, der Kippen verhindert. Diese Zylinder aus Polymethylpenten können chemisch sterilisiert werden und eignen sich für Lebensmittel und Getränke.
- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert—eindeutige Füllhöhe
- Breiter blauer, achteckiger Standfuß aus Polypropylen verhindert Kippen
- Permanente siebbedruckte Graduierungen gewährleisten ein einfaches Ablesen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
- Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
- Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
- Durchsichtig
Bestellinformationen:
- Einzeln verpackt
- Bei den Größen 10, 25, 50, 100, 250, 500 und 1000 ml verlaufen die Graduierungen von der Vorder- bis zur Rückseite
- Die Größen 2000 und 4000 ml verfügen über Standard-Graduierungen
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Toleranz | ±2 ml |
| Artikelbeschreibung | Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 250 ml |
| Zertifizierung/Konformität | Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Anzahl pro Karton | 12 |
| Kalibrierung | Beinhalten/Ausgießen |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,92 in. |
| Umfang | 16 ml bis 250 ml in Schritten von 2 ml |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.