Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Kunststoffmessbecher aus PMP mit niedriger Form
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10097850
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Nicht für Heizplatten geeignet.
Artikelnummer. 10097850
Marke: Thermo Scientific™ 12030400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für Heizplatten geeignet.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Messbecher in niedriger Form sind für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C geeignet.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C. Diese Polymethylpenten-Becher besitzen die Durchsichtigkeit von Glas, eine hervorragende chemische Beständigkeit und Hitzebeständigkeit. Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen im Siebdruckverfahren.
  • Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
  • Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für präzise Kontrolle beim Ausgießen
  • Mit Rippen für einfaches Stapeln
  • Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
  • Autoklavierbar/graduiert/transparent
  • Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Beschreibung Becher Griffin, niedrige Form, PMP, 400 ml
Kapazität (metrisch) 400 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Graduierungsbereich 50 bis 400 ml
Schritten 25 mL
Menge 6 Stück/Packung; 24 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO/DIN 7056
Scale 50 ml bis 500 ml in Schritten von 25 ml
Modell Griffin, niedrige Form
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.