Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Diese Kolben, die chemische Beständigkeit, Widerstandsfähigkeit, Stabilität und Transparenz in sich vereinen, eignen sich für die Titration, Vorbereitung und Lagerung von Kulturmedien.
Marke: Thermo Scientific™ 4109-0250
59.67 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polymethylpenten-Kolben mit Polypropylen-Schraubverschlüssen sind hilfreich bei Titrationen sowie bei der Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien.
Hervorragende Kombination aus Transparenz, Chemikalienbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Autoklavierbarkeit.
Eigenschaften:- Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Reagenzien im Labor
- Bei ähnlicher chemischer Beständigkeit transparenter als Polypropylen
- Ideal für die Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien sowie für Titrationen
- Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen
- Autoklavierbar/graduiert
Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
8 oz. | |
250 ml | |
12 | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Unsteril | |
Schraube |
Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss, 250 ml | |
PMP | |
4 | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
Flach | |
38 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.