Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10413901
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10413901
Marke: Thermo Scientific™ 36650500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PMP-Messzylinder besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und sind durchsichtig und stoßfest.
Mit den großzügigen Ausgießöffnungen an Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Graduierten Flaschen lassen sich Flüssigkeiten problemlos dispensieren. Diese klaren Zylinder aus Polymethylpenten weisen eine gute chemische und stoßfeste Beständigkeit auf und verfügen über gut ablesbare Graduierungen, die nicht abgerieben werden.
Eigenschaften:
  • Durchsichtig, bruchsicher und nicht benetzbar
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert und ermöglicht dadurch genaue Messungen.
  • Gute Temperaturbeständigkeit bis +135 °C (275 °F)
  • Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Haltbarkeit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Artikelbeschreibung Messzylinder Economy PMP 500 ml
Anzahl pro Packung 1
Kalibrierung für Inhalt
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,93 in.
Durchmesser (metrisch) 49 mm
Graduierungen 5 ml
Form Rund
Innendurchmesser (metrisch) 63,8 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2,51 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore
Base Type Rund
Höhe (angloamerikanisch) 14,3 in.
Höhe (metrisch) 363,2 mm
Typ Messzylinder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.