Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Becher mit Henkel, PFA Artikelnummer.: 10480333
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Becher mit Henkel, PFA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10480333
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
3000 mL
Nicht für Heizplatten geeignet.
Artikelnummer. 10480333
Marke: Thermo Scientific™ DS15111000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für Heizplatten geeignet.
Thermo Scientific Nalgene Becher mit Henkel aus PFA verfügen über eine außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit und können wiederholt für hochreine Anwendungen eingesetzt werden.
Thermo Scientific Nalgene Becher mit Henkel aus PFA verfügen über eine außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit und können wiederholt für hochreine Anwendungen eingesetzt werden.
(Wieder)Verwendung mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Kohlenwasserstoffen und Ketonen möglich.
  • Widersteht extremen Temperaturen von -270 bis +250 °C
  • Robust und durchscheinend zum einfachen und durchgängigen Beobachten des Flüssigkeitsstandes
  • Eingegossene Graduierung in Unzen und ml verschleißt nicht bei kontinuierlichem Gebrauch oder bei Waschungen
  • Durch ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen starke Oxidationsmittel, Säuren, Kohlenwasserstoffe und Ketone sind diese Becher für zahlreiche hochreine Anwendungen geeignet
  • Eingearbeiteter rechteckiger Griff ermöglicht einfaches, sicheres Handhaben und Ausgießen
  • Autoklavierbar
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Becher mit Griff PFA 1.000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material PFA
Menge 1 Stück/Packung; 1 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Gegossene Doppelskala
Modell Behandelt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1391544 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/09/2023 Catalog NumberDS1511-1000
Chargennummer1374055 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/01/2023 Catalog NumberDS1511-1000
Chargennummer1280510 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2020 Catalog NumberDS1511-1000
Chargennummer1209570 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/08/2017 Catalog NumberDS1511-1000
Chargennummer1084905-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2017 Catalog NumberDS1511-1000
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Becher mit Henkel, PFA >