Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril, Schrumpffolienverpackungen
Die PETG-Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Diese Serumfläschchen sind leichter als Fläschchen aus Glas und sind auf die Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich) ausgelegt.
Marke: Thermo Scientific™ 342032-0005
847.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die nicht sterilen Thermo Scientific™ Nalgene Serumfläschchen sind auslauf- und bruchsicher und bietet Schutz vor Kontaminationen. Diese Serumfläschchen sind leichter als Fläschchen aus Glas und sind auf die Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich) ausgelegt.
Merkmale:
- PETG
- Nicht zytotoxisch
- Nicht-pyrogenisch
- In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
- Konform mit US-Norm USP Klasse VI
- Sterilitätsgrad von 10-6SAL
- Auslaufsicher† mit Nalgene ausgelegte Schraubverschlüsse 342158)
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell-Nr. Nr. 342158)
Spezifikation
Serumfläschchen | |
Durchsichtig | |
PETG | |
5 ml | |
276 | |
Nalgene | |
Gefütterte, durchgehende Gewindeverschlüsse (separat erhältlich) | |
1656 Kartons, 276 Pk. | |
Serumfläschchen | |
Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde |
11 mm | |
22 mm | |
Steril | |
1656 | |
1/6 oz. | |
5 mL | |
44 mm | |
ISO 13485:2016 | |
20-415 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.