Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Platinum-zertifizierte Reinmedienflasche aus PETG
Description
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterile Probenahme, Lagerung und Versendung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
| Anzahl pro Karton | 416/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 52/Pk. |
| Menge | 5 mL |
| Sterilität | Steril |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70°C to 70°C |
| Niedriger Partikelgehalt | <1/3 USP <788> (Ultralow particulate) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485:2003, 21CFR177.1520, USP Klasse VI |
| Produkttyp | Medienflasche |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.