Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ zertifiziert reine PETG-Behälter
Artikelnummer. 16430581
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Die zertifiziert reinen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Behälter bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Strahlungskontamination bei Reinraumanwendungen.
Die zertifiziert reinen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Behälter bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Strahlungskontamination bei Reinraumanwendungen. Sie eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen, die die Verarbeitung und Lagerung von Zwischenprodukten und kritischen Reagenzien wie Impfstoffen und proteintherapeutischen Präparaten erfordern. Eine sichere Alternative für Ihr Labor ohne Einbußen hinsichtlich der Genauigkeit.
Diese Behälter sind chargenzertifiziert für niedrigen Partikelgehalt und eignen sich dank einem einzigartigen auslaufsicheren† Verschlusssystem für den Transport.
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere und Gewährleistung der pH-Stabilität für gepufferte Lösungen.
  • Die Kunststoffe sind frei von tierischen Komponenten.
  • Steriles, manipulationssicheres Siegel gewährleistet die Produktintegrität vor dem Gebrauch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,6 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.71 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material PETG
Anzahl pro Karton 72/Cs.
Anzahl pro Packung 6/Pk.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Niedriger Partikelgehalt USP <788> (Low particulate)
Zertifizierung/Konformität Konformität mit USP Klasse IV, Tests auf anomale Toxizität gemäß der Europäischen Pharmakopöe und physikochemischen Tests gemäß USP 661. Hergestellt in einem Reinraum der ISO 14644-1 Klasse 7. Zertifiziert steril (SAL 10sup–6/sup), nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht-hämolytisch.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 82 mm
Produkttyp Sauberer Behälter
Höhe (angloamerikanisch) 3,23 in.
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 41 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.