Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle
Artikelnummer. 16410591
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 ml
1 l
2 l
5 l
Enthält:
Neck Handle
Polyethylen-Griff
Side Handle
Menge:
14 x 5 Bottles
20 Bottles
20 x 5 Bottles
4 x 5 Bottles
6 Bottles
7 x 5 Bottles
Kann verwendet werden mit: Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Durchsichtig
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt
  • Zertifizierte Reinheit, validiert nach USP 788
  • Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren vorgesehen
  • < 0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 4,23 fl. oz.
Kapazität (metrisch) 125 mL
Zertifizierung/Konformität USP 788
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussauskleidung LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 52 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Höhe (metrisch) 105 mm
Enthält Side Handle
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Material PETG
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 5/Pk.
Produkttyp Biotainer
Sterilität Steril
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Niedriger Partikelgehalt USP <788> (Low particulate)
Menge 20 x 5 Bottles