Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen Artikelnummer.: 16490621
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen
Artikelnummer. 16490621
125 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
Artikelnummer. 16490621
Marke: Thermo Scientific™ CEN302542
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ PETG-Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von pH-empfindlichen Materialien
ulliVerschlüsse mit Einlagen aus Polyethylenschaum sorgen für Auslaufsicherheit./liliDie Produkte werden mit USP-Injektionswasser gewaschen./liliWird in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 gehandhabt, um Produkte mit extrem geringer Partikelbildung herzustellen./liliZertifiziert und getestet auf einen Partikelgehalt von weniger als 1/3 entsprechend der zulässigen Grenzwerte gemäß USP 788, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken./liliSterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren von Behälter/Verschluss/liliEnthält zwei heißversiegelte Sterilbarrieren zum Schutz des Produkts vor dem Gebrauch./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4,23 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 100
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis 70 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 14,35 lb.
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, nicht-zytotoxisch, USP <661>, nicht-pyrogenisch, FDA 21CFR 177.1315
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Square
Höhe (metrisch) 105 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,1 in.
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen >