Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10613981
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
28 mL
30 ml
50 mL
Länge (metrisch):
80,5 mm
93,5 mm
94,0 mm
105,9 mm
Durchmesser (metrisch):
16,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Müssen beim Zentrifugieren zu 80 % gefüllt sein.
Artikelnummer. 10613981
Marke: Thermo Scientific™ 31190028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Müssen beim Zentrifugieren zu 80 % gefüllt sein.
Diese durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen gewähren einen Blick auf den jeweiligen Inhalt.
Diese durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen gewähren einen Blick auf den jeweiligen Inhalt. Die durchsichtigen Polypropylen-Copolymer-Röhrchen verfügen darüber hinaus über eine hervorragende mechanische Festigkeit.
Eigenschaften:
  • Höhere chemische Beständigkeit als Polycarbonat
  • Mehrfach autoklavierbar – bei wiederholtem Autoklavieren länger haltbar als Polycarbonat-Röhrchen
  • Verwendbar bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen; Bestell-Nr. 3119-0050 kann bei Ausstattung mit einem Dichtungsverschluss bis 100.605 x g verwendet werden
  • Ausgestattet mit Polypropylen-Verschlüssen ohne Einlage – einfach zu reinigen und auslaufsicherer Schutz unter normalen Bedingungen bis zu 10.000 x g
  • Zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit bei Drehzahlen bis >10.000 x g die separat erhältlichen Schraubverschlusssätze verwenden
  • Auslaufsichere† Konstruktion sorgt für sicherere Lagerung von Proben
Bestellinformationen:
Optionale Dichtungsverschlüsse für ausgewählte Größen erhältlich. Verwenden Sie DS3132-0020 (für 26 und 30 ml-Röhrchen) und DS3132-0024 (für 50 ml-Röhrchen). Das Nominalvolumen von 3119-0050 beträgt 42 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 28 mL
Material Polypropylen-Copolymer (PPCO)
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Länge (metrisch) 94,0 mm
Bodenform Rund
Verschlusstyp Schraube
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 25,8 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 10.000 × g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.