Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge PPCO-Zentrifugenröhrchen mit Dichtungsverschluss für Highspeed-Anwendungen
Mit diesen durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen mit Dichtungsverschluss für Highspeed-Anwendungen erkennen Sie den Inhalt leicht.
143.00 € - 311.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen, roter Gummi |
---|---|
Material | Polypropylen-Copolymer |
Anzahl pro Karton | 50 |
Anzahl pro Packung | 10 |
Sterilität | Unsteril |
Benachrichtigungen:
Müssen beim Zentrifugieren zu 80 % gefüllt sein.
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10324691
|
Thermo Scientific™
3139-0010 |
16,1 mm | 10 ml | 82,8 mm | 50.000 × g |
143.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10491183
|
Thermo Scientific™
3139-0016 |
18,1 mm | 16 ml | 106,4 mm | 50,000 x G |
206.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10169950
|
Thermo Scientific™
3139-0030 |
25,8 mm | 30 ml | 102,1 mm | 50.000 × g |
214.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10614321
|
Thermo Scientific™
3139-0050 |
28,8 mm | 50 ml | 113,5 mm | 100.605 x g im Rotor T29-8x50 |
311.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Mit diesen durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen mit Dichtungsverschluss für Highspeed-Anwendungen erkennen Sie den Inhalt leicht.
Merkmale- Höhere chemische Beständigkeit als Polycarbonat
- Mehrfach autoklavierbar — bei wiederholtem Autoklavieren länger haltbar als Polycarbonat-Röhrchen
- Verwendbar bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen; Bestell-Nr. 3139-0050 bis zu 100.605 x g verwendet werden
- Inklusive PP-Dichtungsverschlüssen mit Silikondichtung für zusätzlichen Auslaufschutz beim Zentrifugieren bei >10.000 x g oder beim Zentrifugieren von Gefahrenstoffen
- Müssen beim Zentrifugieren zu 80 % gefüllt sein.
- Autoklavierbar/auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Optionale Dichtungsverschlüsse für ausgewählte Größen erhältlich. Verwenden Sie DS3131-0020 (für 30 ml-Röhrchen) und DS3131-0024 (für 50 ml-Röhrchen). Das Nominalvolumen von 3139-0050 beträgt 42 ml.
Spezifikation
Polypropylen, roter Gummi | |
50 | |
Unsteril | |
Rund | |
Schraubverschluss | |
Nein |
Polypropylen-Copolymer | |
10 | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Nein | |
Zentrifugenröhrchen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.