Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10623791
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
50 mL
100 mL
Länge (metrisch):
88.1 mm
98.6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Durchmesser (metrisch):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
Artikelnummer. 10623791
Marke: Thermo Scientific™ 31100150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
Diese PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung.
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung. Röhrchen verfügen über hervorragende chemische Beständigkeit.
Eigenschaften
  • Die runden Böden passen in Hochgeschwindigkeitsrotoren in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Höhere Festigkeit durch gleichmäßige Wandstärke dank moderner Fertigungstechniken
  • Gleichmäßiger Durchmesser (keine Verjüngung) für optimale Passgenauigkeit mit Rotoren und mehr Toleranz gegenüber Kräften
  • 50 und 100 ml-Größen besitzen zwecks einfacherer Entnahme aus dem Rotor einen verstärkten Rand
  • Kostengünstige Wahl – kann auch als Teströhrchen verwendet werden
  • Bei häufigem Autoklavieren längere Lebensdauer als Polycarbonat-Röhrchen
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen-Copolymer
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Länge (metrisch) 112,8 mm
Bodenform Rund
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 15,8 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 50.000 × g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.