Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung. Röhrchen verfügen über hervorragende chemische Beständigkeit.
Eigenschaften
- Die runden Böden passen in Hochgeschwindigkeitsrotoren in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
- Höhere Festigkeit durch gleichmäßige Wandstärke dank moderner Fertigungstechniken
- Gleichmäßiger Durchmesser (keine Verjüngung) für optimale Passgenauigkeit mit Rotoren und mehr Toleranz gegenüber Kräften
- 50 und 100 ml-Größen besitzen zwecks einfacherer Entnahme aus dem Rotor einen verstärkten Rand
- Kostengünstige Wahl – kann auch als Teströhrchen verwendet werden
- Bei häufigem Autoklavieren längere Lebensdauer als Polycarbonat-Röhrchen
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 16 ml |
| Material | Polypropylen-Copolymer (PPCO) |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Rund |
| Länge (metrisch) | 98.6 mm |
| Bodenform | Rund |
| Writing Area | Nein |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.