Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen
Dank der hervorragenden mechanischen Festigkeit dieser Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat können Sie eine Vielzahl von Anwendungen ausführen.
Marke: Thermo Scientific™ 3118-0050
61.93 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen. Die Röhrchen müssen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine ordnungsgemäße Leistung zu erzielen.
Beschreibung
Die hervorragende mechanische Festigkeit der Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen erlaubt die Durchführung einer Vielzahl von Anwendungen. Diese durchsichtigen Röhrchen erlauben ein einfaches Betrachten der Inhalte.
Eigenschaften:
- Beständig gegen Temperaturen von -135 C bis +135 C (-211 F bis +275 F)
- Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
- Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
- Ausgestattet mit Polypropylen-Verschlüssen ohne Einlage – einfach zu reinigen und auslaufsicherer Schutz unter normalen Bedingungen bis zu 10.000 x g
- Verwenden Sie für die Gewährleistung der Auslaufsicherheit bei Drehzahlen von > 10.000 x g Dichtungsverschlüsse oder (separat erhältliche) Schraubverschlusssätze.
Bestellinformationen:
Optionale Schraubverschlusssätze erhältlich für 30 ml und 50 ml. Verwenden Sie Bestellnr. DS3131-0020 für 30 ml-Röhrchen und Bestell-Nr. DS3131-0024 für 50 ml-Röhrchen.
Hinweis:
Kat. 3118-0050 und -0085 sind für Universalrotoren konzipiert. Das Nominalvolumen von 3118-0050 und 3138-0050 beträgt 42 ml. Das Nominalvolumen von 3118-0085 beträgt 81 ml.
Spezifikation
Polypropylen | |
Polycarbonat | |
10 | |
Autoklavierbar | |
106,4 mm | |
Schraube | |
Nein | |
Nein | |
50000 x g |
50 ml | |
100 | |
Unsteril | |
Rund | |
Rund | |
Ja | |
28,8 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1409983 | Konformitätsbescheinigung | 28/08/2024 | 3118-0050 |
1409896 | Konformitätsbescheinigung | 06/07/2024 | 3118-0050 |
1405932 | Konformitätsbescheinigung | 01/07/2024 | 3118-0050 |
1405936 | Konformitätsbescheinigung | 01/07/2024 | 3118-0050 |
1405935 | Konformitätsbescheinigung | 29/06/2024 | 3118-0050 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.