Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen
GREENER_CHOICE
Dank der hervorragenden mechanischen Festigkeit dieser Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat können Sie eine Vielzahl von Anwendungen ausführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 3118-0010
49.77 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048840
  • 103.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen. Die Röhrchen müssen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine ordnungsgemäße Leistung zu erzielen.
Beschreibung
Beschreibung
Die hervorragende mechanische Festigkeit der Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen erlaubt die Durchführung einer Vielzahl von Anwendungen. Diese durchsichtigen Röhrchen erlauben ein einfaches Betrachten der Inhalte.
Eigenschaften:
  • Beständig gegen Temperaturen von -135 C bis +135 C (-211 F bis +275 F)
  • Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
  • Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Ausgestattet mit Polypropylen-Verschlüssen ohne Einlage – einfach zu reinigen und auslaufsicherer Schutz unter normalen Bedingungen bis zu 10.000 x g
  • Verwenden Sie für die Gewährleistung der Auslaufsicherheit bei Drehzahlen von > 10.000 x g Dichtungsverschlüsse oder (separat erhältliche) Schraubverschlusssätze.
Bestellinformationen:
Optionale Schraubverschlusssätze erhältlich für 30 ml und 50 ml. Verwenden Sie Bestellnr. DS3131-0020 für 30 ml-Röhrchen und Bestell-Nr. DS3131-0024 für 50 ml-Röhrchen.
Hinweis:
Kat. 3118-0050 und -0085 sind für Universalrotoren konzipiert. Das Nominalvolumen von 3118-0050 und 3138-0050 beträgt 42 ml. Das Nominalvolumen von 3118-0085 beträgt 81 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Polycarbonat
10
Autoklavierbar
80,5 mm
Schraube
Nein
16,1 mm
Zentrifugenröhrchen
10 ml
100
Unsteril
Rund
Rund
Ja
81,5mm
Nein
50000 x g
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1410615 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/08/2024 Catalog Number3118-0010
Chargennummer1383429 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/05/2023 Catalog Number3118-0010
Chargennummer1376800 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2023 Catalog Number3118-0010
Chargennummer1339780 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/11/2021 Catalog Number3118-0010
Chargennummer1303649 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2020 Catalog Number3118-0010
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen > Mit Schraubverschlüssen; Volumen: 10mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.