Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Mit den robusten, durchsichtigen Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Marke:  Thermo Scientific™ 3138-0050
215.35 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10088810
  • 365.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen. Die Röhrchen müssen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine ordnungsgemäße Leistung zu erzielen.
Beschreibung
Beschreibung
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen, die mit Dichtkappen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Eigenschaften:
  • Beständig gegen Temperaturen von -135 C bis +135 C (-211 F bis +275 F)
  • Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
  • Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Inklusive PP-Dichtungsverschlüsse mit Silikondichtung für zusätzlichen Auslaufschutz beim Zentrifugieren bei > 10.000 x g oder von Gefahrenstoffen
  • Autoklavierbar; durchsichtig
Bestellinformationen:
Dichtungsverschlüsse für die Größen 30 und 50 ml auch gesondert erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Polycarbonat
10
Autoklavierbar
114,8 mm
Schraube
28,8 mm
Zentrifugenröhrchen
50 mL
50
Unsteril
Rund
Rund
Nein
Nein
50.000 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss > Mit Dichtungsverschlüssen; Volumen: 50 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.