Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ naturfarbene HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Großpackung
Zur Probenentnahme, Lagerung und zum Versand von kleinen Mengen an wertvollen Reagenzien. Diese lecksicheren Flaschen mit Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
1465.00 € - 1915.00 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Anzahl pro Karton | 2000 |
Anzahl pro Packung | 2000 |
Sterilität | Unsteril |
Zertifizierung/Konformität | Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10477043
|
Thermo Scientific™
312002-9125 |
4 mL | 13 bis 415 mm |
1780.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10444363
|
Thermo Scientific™
312002-9025 |
8 mL | 20 bis 415 mm |
1465.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10364673
|
Thermo Scientific™
312002-9050 |
15 ml | 20 bis 415 mm |
1915.00 €
2000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Zur Probenahme, Lagerung und zum Versand kleiner Mengen wertvoller Reagenzien. Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostikflaschen mit Schraubverschlüssen werden in Testkits und vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt. Naturfarbenes durchscheinendes Polyethylen hoher Dichte ist langlebig und die gleichmäßigen Wände sind splitter- und durchstoßfest.
Merkmale:- Nicht steril
- Naturfarbener Polypropylen-Verschluss ohne Einlage
- Die beständigen, gleichmäßigen Wände sind riss- und stoßfest.
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Polybeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. 2000 pro Karton
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
HDPE | |
2000 | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Eng | |
Ohne Dichtungseinlage |
2000 | |
Unsteril | |
Ja | |
Diagnostikflasche | |
Nein |
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.