Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ PFA with Closure
Artikelnummer. 10758331
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60mL
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
20 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10758331
Marke: Thermo Scientific™ 16300016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Enghalsflaschen besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion und gehören zu den chemikalien- und korrosionsbeständigsten Behältern auf dem Markt.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ PFA-Enghalsflaschen besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion und gehören zu den chemikalien- und korrosionsbeständigsten Behältern auf dem Markt.
  • -270 °C bis +250 °C (-454 °F bis +482 °F)
  • Sie sind inert gegenüber praktisch allen Chemikalien, außer geschmolzenen Alkalimetallen, Fluor- und komplexen Halogenverbindungen bei hohen Temperaturen und Drücken
  • Einzeln verpackt
  • Autoklavierbar
  • Auslaufsicherer† PFA-Verschluss
Enthält:
Auslaufsichere PFA-Schraubverschlüsse ohne Einlagen.
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 24mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Transportation ​
Material Teflon-PFA
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 260°C
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 38mm
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 181mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 7,12 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial ETFE
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 72mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.