Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheits-Enghalsspritzflaschen, LDPE Artikelnummer.: 10562123
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheits-Enghalsspritzflaschen, LDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10562123
500 mL, Ethyl Alcohol
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Chemical Label:
Ethyl Alcohol
Artikelnummer. 10562123
Marke: Thermo Scientific™ 24250502
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Halten Sie die Beschriftungsvorschriften für Chemikalienbehälter ein. Diese Sicherheits-Spritzflaschen sind mit sofort identifizierbaren Standard-Symbolen und -Farben ausgestattet.
Halten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheits-Enghalsspritzflaschen aus LDPE, die mit sofort identifizierbaren Standard-Symbolen und -Farben ausgestattet sind, die Beschriftungsvorschriften für Chemikalienbehälter ein. Die Flaschen aus Polyethylen mit niedriger Dichte sind flexibel für ein einfaches Dosieren und das durchscheinende Material ermöglicht die Sichtkontrolle des Inhalts.
Eigenschaften:
  • Verschluss aus Polypropylen oder Polyethylen mit hoher Dichte, Steigrohr aus Polypropylen-Copolymer
  • Selbstbelüftend, aber Inhalte bleiben ohne Nachtropfen in der Flasche
  • Name der Chemikalie, chemische Formel gemäß der Internationalen Chemischen Gesellschaft (ICS) und CAS-Nummer (Chemical Abstract Service-Nummer) sind zur einfachen Identifikation auf die Flasche gedruckt
  • Farbiger Streifen auf der Flasche stimmt mit Farbe des Verschlusses überein, damit Kreuzkontaminationen vermieden werden
  • Verschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück und gewährleisten einen gleichmäßigen und auslaufsicheren Betrieb.
  • Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
  • Fester Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert ein Lösen beim Zusammendrücken der Flasche
Bestellinformationen:
Erhältlich in Packungen, die mehrere Flaschen mit einer Kapazität von 500 oder 1000 ml (16 oder 32 oz.) enthalten, oder in einem Flaschensortiment (5 Flaschen, nur 500 ml/16 oz.) mit je einer Flasche Aceton, Ethylalkohol, Isopropanol, Methanol und destilliertem Wasser.
Gewährleistung: 90 Tage Bitte wenden Sie sich für die Garantiebedingungen an technicalsupport@thermofisher.com.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung RTK Wash Bottle
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Verschlussfarbe Naturfarben
Zertifizierung/Konformität Meet requirements of OSHA Hazard Communication Regulation [29 CFR 1910.1200(f)(4)].
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 210.82 mm
Produkttyp Safety Wash Bottle
Höhe (angloamerikanisch) 8,3 in.
Chemical Label Ethyl Alcohol
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 72.64 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7451623010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/03/2025 Catalog Number2425-0502
Chargennummer7450428010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number2425-0502
Chargennummer7448044010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number2425-0502
Chargennummer7445810010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number2425-0502
Chargennummer7444156010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/01/2025 Catalog Number2425-0502
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheits-Enghalsspritzflaschen, LDPE >