Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen, lichtundurchlässig braun, mit Verschluss: In Schrumpffolie verpackte Tabletts
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10562035
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
Artikelnummer. 10562035
Marke: Thermo Scientific™ 3220850001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene Flaschen aus undurchsichtigem, braunen HDPE sind in praktischen Schrumpffolienschalen verpackt, eignen sich für den Einsatz in Abfülllinien für verschiedene Reagenzien und bestechen durch ihre einfache Handhabung.
Thermo Scientific™ Nalgene Flaschen aus undurchsichtigem, braunen HDPE sind in praktischen Schrumpffolientabletts verpackt, eignen sich für den Einsatz in Abfülllinien für verschiedene Reagenzien und bestechen durch ihre einfache Handhabung.Die Flaschen enthalten Verschlüsse aus Polypropylen.
  • Brauner undurchsichtiger Behälter schützt lichtempfindliche Reagenzien
  • Die Flaschen werden zwecks einfacher Handhabung auf stabilen Tabletts geliefert
  • Aus braunem HDPE mit braunem Polypropylenverschluss
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Die Flaschen sind auf einem Tablett in Schrumpffolie verpackt eingeschweißt. Die Deckel befinden sich in einem separaten Polybeutel im gleichen Karton. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Braun
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1050
Anzahl pro Packung 70
Verschlussfarbe Braun
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2003 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.