Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ naturfarbene Enghals-Verpackungsflaschen, HDPE, mit Verschluss: Großpackung
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen naturfarbenen Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsverpackungsflaschen aus HDPE mit Verschluss können Sie flüssige Reagenzien gefahrlos aufbewahren, verpacken und versenden. Diese Flaschen sind die ideale Wahl für Spezialchemikalien, Diagnostika, Biologika, Reagenzien, Klebstoffe und Veterinärpharmazeutika. Die im Spritzgießverfahren aus Polyethylen hoher Dichte hergestellten Flaschen zeichnen sich durch einen robusten Aufbau und gleichmäßige Wandstärken aus. Die mit zum Lieferumfang gehörenden Verschlüsse aus Polypropylen sorgen für eine auslaufsichere† Abdichtung.
Merkmale:
- Aus hochreinen, für Lebensmittel geeigneten Kunststoffen hergestellt
- Empfohlen für Lagerung und Transport von flüssigen Reagenzien
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Enghals-Verpackungsflaschen |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 1000 |
Anzahl pro Packung | 1000 |
Verschlussfarbe | Naturfarben, durchscheinend |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.