Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, HDPE, mit Verschluss: steril, auf Tabletts eingeschweißt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10474743
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
28 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Fit for Purpose:
Steril
Mit diesen sterilen Verpackungsflaschen, die in kontrollierter Umgebung hergestellt werden und chemische Beständigkeit aufweisen, minimieren Sie biologische und Partikelkontaminationen.
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus HDPE mit Verschluss minimieren Sie die biologische und Partikelkontaminationen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit haltbarem Design und engem Hals zum einfachen Ausgießen werden in einer kontrollierten Umgebung hergestellt, verfügen über ausgezeichnete chemische Beständigkeit und haben einen Sterilitätsgrad von 10-6 SAL.
Eigenschaften:
  • In kontrollierter Umgebung hergestellt 
  • Naturfarbene Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit weißem Polypropylen-Verschluss ohne Einlage
  • Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
  • RNAse-, DNAse-, hDNA- und pyrogenfrei
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen werden mit eingesetztem Verschluss in eingeschweißten Tabletts geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Material HDPE
Anzahl pro Karton 180
Anzahl pro Packung 30
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 24 mm
Vorsterilisiert Ja
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert: Steril (SAL 10-6), RNAse-, DNAse-, hDNA- und Pyrogen-frei. Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 133 mm
Produkttyp Verpackungsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,23 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.