Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss
Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten mit den äußerst zuverlässigen Flaschen in Laborqualität, die speziell für langfristige, anspruchsvolle Laboranwendungen entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 2002-0006
18.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21933" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten mit den äußerst zuverlässigen und haltbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss. Diese halbflexiblen, durchscheinenden Allzweckflaschen wurden speziell für langfristige, anspruchsvolle Laboranwendungen entwickelt und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
- Vielseitig und im Labor unabkömmlich
- Gleichmäßige Wände bieten Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse oder Löcher
- Geeignet zur Verwendung in einem Tiefkühlgerät bis zu -100 °C (-149 °F)
- Polypropylen-Verschlüsse sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†, ohne dass Einlagen verwendet werden, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können
- Nimmt am ACT-Label-Programm teil
- Auslaufsicher†
Spezifikation
175 ml (6 oz.) | |
6 oz. | |
Enghalsflasche in Laborqualität | |
HDPE | |
12 | |
Naturfarben | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Eng | |
Ja | |
Enghalsflasche in Laborqualität | |
Ohne Einlage | |
24 mm | |
Schraubverschluss |
175 ml | |
Durchscheinend | |
18 mm | |
72 | |
Unsteril | |
24 mm | |
Ja | |
Rund | |
125 mm | |
4,92 in. | |
Polypropylen | |
54 mm | |
Nein |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.