Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10653252
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10653252
Marke: Thermo Scientific™ 20890032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Aufbewahrung für Proben und tägliche Arbeitslösungen wie Puffer und Reagenzien mit diesen Economy HDPE-Flaschen, den leichten Versionen der originalen Nalgene Flaschen in Laborqualität.
Sichere Aufbewahrung für Proben und tägliche Arbeitslösungen wie Puffer und Reagenzien mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen, den leichten Versionen der originalen Nalgene Flaschen in Laborqualität. Diese Flaschen aus Polyethylen mit hoher Dichte eignen sich für weniger anspruchsvolle, allgemeine Anwendungen und sind garantiert auslaufsicher†.
  • Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
  • Die Flaschen sind Teil des ACT-Label-Programms von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Economy-Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 216 mm
Produkttyp Günstige Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 3,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,51 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.