Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy-Enghalsflaschen, HDPE: Großpackung, montiert, 250 ml
Beschreibung
Die leichten und bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Enghalsflaschen aus HDPE eignen sich für die Durchführung einfacher allgemeiner Labroandwendungen. Garantiert auslaufsicher,† wenn Nalgene Verschlüsse verwendet werden.
- Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
- Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
- Die Flaschen sind Teil des ACT-Label-Programms von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Economy-Enghalsflasche, Großpackung |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 250 |
Anzahl pro Packung | 250 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1290428 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 332089-0008 |
1396713 | Konformitätsbescheinigung | 22/11/2023 | 332089-0008 |
1377748 | Konformitätsbescheinigung | 13/01/2023 | 332089-0008 |
1364551 | Konformitätsbescheinigung | 02/09/2022 | 332089-0008 |
1357678 | Konformitätsbescheinigung | 31/05/2022 | 332089-0008 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.