Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweckbehälter mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4527510
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.2L
4.7L
8.3L
Durchmesser (metrisch):
133 mm
168 mm
222 mm
Höhe (metrisch):
191 mm
235 mm
254 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10024840
Marke: Thermo Scientific™ DS53000507
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit Mehrzweck-Polycarbonat-Gläsern mit Deckel durch, die als Wasserbäder, Aquarien/Terrarien oder Gefriertrocknungskammern verwendet werden können.
Thermo Scientific Nalgene Allzweckbehälter mit Deckel können auch als Wasserbad, Aquarium, Terrarium und zur Gefriertrocknung verwendet werden.
Die leichten und ökonomischen Allzweckbehälter mit Deckel sind autoklavierbar und bruchfest.
Eigenschaften:
  • Die Behälter können zur Befestigung von Heiz- oder Kühlaggregaten mit Bohrungen, Gewindebohrungen und Klammern versehen werden
  • Sehr langlebig, 1/8 Zoll dicke Wände, dadurch eignen sich diese Behälter als Wasserbäder, Aquarien, Terrarien oder zur Gefriertrocknung
  • Autoklavierbar
Hinweis:
  • Wenn er nicht autoklaviert wird, eignet sich der Behälter mit Bestellnr. DS5300-0507 für Vakuumanwendungen
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 gal.
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 2.2L
Temperaturbereich -135 °C° bis +135 °C°
Typ Jar with Cover
Material Polycarbonat
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Höhe (metrisch) 191 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,2 in.
Durchmesser (metrisch) 133 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.