Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweckbehälter mit Deckel
Thermo Scientific Nalgene Allzweckbehälter mit Deckel können auch als Wasserbad, Aquarium, Terrarium und zur Gefriertrocknung verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ DS5300-9910
143.02 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Allzweckbehälter mit Deckel können auch als Wasserbad, Aquarium, Terrarium und zur Gefriertrocknung verwendet werden.
Die leichten und ökonomischen Allzweckbehälter mit Deckel sind autoklavierbar und bruchfest.
Eigenschaften:
- Die Behälter können zur Befestigung von Heiz- oder Kühlaggregaten mit Bohrungen, Gewindebohrungen und Klammern versehen werden
- Sehr langlebig, 1/8 Zoll dicke Wände, dadurch eignen sich diese Behälter als Wasserbäder, Aquarien, Terrarien oder zur Gefriertrocknung
- Autoklavierbar
Hinweis:
- Wenn er nicht autoklaviert wird, eignet sich der Behälter mit Bestellnr. DS5300-0507 für Vakuumanwendungen
.
Spezifikation
2 gal. | |
Mixbecher mit Deckel für Mehrzweck-PC 222 x 254 mm | |
ISO 13485:2016 | |
Polycarbonat | |
1 | |
254 mm | |
222 mm |
Klar | |
8.3L | |
-135 °C° bis +135 °C° | |
1 | |
10 in. | |
9 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.