Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweckbehälter mit Deckel
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Allzweckbehälter mit Deckel können auch als Wasserbad, Aquarium, Terrarium und zur Gefriertrocknung verwendet werden.
Marke:  Thermo Scientific™ DS5300-0507
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10024840
  • 82.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Allzweckbehälter mit Deckel können auch als Wasserbad, Aquarium, Terrarium und zur Gefriertrocknung verwendet werden.
Die leichten und ökonomischen Allzweckbehälter mit Deckel sind autoklavierbar und bruchfest.
Eigenschaften:
  • Die Behälter können zur Befestigung von Heiz- oder Kühlaggregaten mit Bohrungen, Gewindebohrungen und Klammern versehen werden
  • Sehr langlebig, 1/8 Zoll dicke Wände, dadurch eignen sich diese Behälter als Wasserbäder, Aquarien, Terrarien oder zur Gefriertrocknung
  • Autoklavierbar
Hinweis:
  • Wenn er nicht autoklaviert wird, eignet sich der Behälter mit Bestellnr. DS5300-0507 für Vakuumanwendungen
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 gal.
Mixbecher mit Deckel für Mehrzweck-PC 133 x 191 mm
-135 °C° bis +135 °C°
7,5 in.
5,2 in.
Klar
2.2L
Polycarbonat
191 mm
133 mm
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.