Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mehrflaschengestell
GREENER_CHOICE
Der Thermo Scientific™ Nalgene Flaschenträger fasst problemlos bis zu acht runde oder quadratische Halbliterflaschen.
Marke:  Thermo Scientific™ DS5996-0871
70.46 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10122641
  • 83.67 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Nalgene Flaschenträger fasst problemlos bis zu acht runde oder quadratische Halbliterflaschen.
Die Flaschen finden sicheren Halt zwischen dem oberen Einsatz und den ausgeformten Vertiefungen auf der unteren Tragfläche. Griff lässt sich zum praktischen Lagern in den Träger schieben. Auch als BSB-Flaschenträger verwendbar.
  • Ins Gestell einfahrbarer Griff für praktische Lagerung
  • Autoklavierbar
  • Abmessungen (mit ausgefahrenem Griff): 33,0 x 19,4 x 22,9 cm; Höhe mit in das Gestell eingefahrenem Griff: 16,5cm
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenträger
Autoklavierbar
8 Flaschen
Rund; Quadratisch
1
Mehrflaschengestell
Weiß
8
1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1291891 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog NumberDS5996-0871
Chargennummer1311351 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog NumberDS5996-0871
Chargennummer1402440 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/08/2024 Catalog NumberDS5996-0871
Chargennummer1392059 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/09/2023 Catalog NumberDS5996-0871
Chargennummer1392064 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/09/2023 Catalog NumberDS5996-0871
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    19
    Minuten
    48
    Sekunden
    22
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mehrflaschengestell > Rack für mehrere Flaschen; Fasst 8 Flaschen
Begrenzte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.