Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen ResMer™ Fertigungstechnologie
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Gestelle für Reaktionsgefäße werden unter Einsatz der ResMer™-Herstellungstechnik gefertigt, um Farbe und Beständigkeit auch unter rauhesten Laborbedingungen zu gewährleisten.
Marke:  Thermo Scientific™ 5973-0015
13.88 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10199870
  • 18.50 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Gestelle für Reaktionsgefäße werden unter Einsatz der ResMer™-Herstellungstechnik gefertigt, um Farbe und Beständigkeit auch unter rauhesten Laborbedingungen zu gewährleisten.
Die Gestelle sind weiß und stapelbar, um Platz zu sparen. Die Vertiefungen der Stellplätze sind zur einfachen Identifikation mit Buchstaben und Zahlen permanent gekennzeichnet.
  • In einem weiten Temperaturbereich einsetzbar; gute Chemikalienbeständigkeit
  • Voll und leer stapelbar, um Platz auf dem Labortisch zu sparen
  • Autoklavierbar
  • Jede Bohrung ist mit Buchstaben und Nummern permanent gekennzeichnet, um eine einfache Probenidentifikation zu ermöglichen
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte verpackt sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
4 x 6
Weiß
Polyketon
Ja
1
14.3 cm
9.0 cm
5.2 cm
Gestell für Mikroröhrchen WHT 1,5 ml
Autoklavierbar
1.5 ml-Röhrchen
24
8
14.3 x 9.0 x 5.2 cm
5,75 in.
3,5 in.
2 in.
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1308415 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5973-0015
Chargennummer1300597 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5973-0015
Chargennummer1299538 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5973-0015
Chargennummer1412819 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/09/2024 Catalog Number5973-0015
Chargennummer1371514 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/10/2022 Catalog Number5973-0015
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    10
    Minuten
    1
    Sekunden
    2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen ResMer™ Fertigungstechnologie > Racks für Mikrozentrifugenröhrchen; für 24 x 1,5 ml-Röhrchen; weiß