Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metric Non-Phthalate PVC Tubing
Mit metrischen Fittings eine lecksichere Passform herstellen. Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochqualitativen Harzen und orthophthalatfreien Weichmachern gefertigt. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS, California Proposition 65
Marke: Thermo Scientific™ 8703-0610
160.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ metrische transparente PVC-Schläuche ohne Phthalat werden aus hochwertigsten Harzmaterialien hergestellt und haben dieselbe Leistung wie klassische Nalgene 180 Schläuche, sind jedoch frei von DEHP-Weichmachern mit Orthophthalaten. Entspricht FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und entspricht California Proposition 65. Ist widerstandsfähig gegen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Laborchemikalien und verleiht weder Geruch noch Geschmack. Er eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von nicht-medialen, allgemeinen Labor-, Forschungs- und pharmazeutischen Anwendungen.
- Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
- Frei von Weichmachern mit Orthophthalaten
- Erhältlich in metrischen Größen, passend für Ihre Laborgeräte und -instrumente
- Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
- Entspricht Tygon™ E-3603 Schläuchen
- Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen 12 Zoll-Abständen markiert
- Härtegrad von 60, Shore A
- Überträgt keinen Geruch oder Geschmack
- Kann mit Nalgene Labormarkern beschrieben werden
- Lässt sich leicht über Glas- und Kunststoffanschlüsse schieben; greift sicher
- Autoklavierbar/transparent
Größe 8703-0406 wird nicht gedruckt.
Compliance
FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und California Proposition 65
Spezifikation
Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und CA Prop 65 | |
Autoklavierbar | |
6,0 mm | |
0,39 in. | |
82 ft. | |
0,08 in. | |
1 Schlauchstück 25 m lang | |
Autoklav, Gas, chemisch | |
60 (Shore A) | |
262 KPa bei 23 °C (73 °F), 131 KPa bei 51 °C (125 °F) | |
160 °F | |
Flexible Schläuche |
Metrischer PVC-Schlauch ohne Phthalat | |
0,24 in. | |
PVC | |
10,0 mm | |
25 m | |
2,0 mm | |
Unsteril | |
Durchsichtig | |
Biegeradius 4xAD | |
Sehr niedrig | |
71 °C |
Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.